Learn More
KD Scientific RS-485-Kommunikationskabel von Pumpe zu Pumpe
Artikelnummer. 16469700
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
1,6 ft.
6,6 ft.
Gesamtlänge (metrisch):
0,5 m
2 m
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (angloamerikanisch) Gesamtlänge (metrisch) Packungsgröße
16469700 6,6 ft. 2 m 1 Stück
11905606 1,6 ft. 0,5 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16469700 Lieferant KD Scientific Lieferanten-Nr. 788305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00 €
    100.50 € / 1 Stück
    Sparen 15.50 €
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Legato™/Gemini 88 Plus RS485 Kommunikationskabel von Pumpe zu Pumpe
  • Auswahl an Zubehör und Ersatzteilen für Ihre Pumpen der Legato™ Serie
Spezifikation
Spannung 0/1 V
Verbinder RS-485
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 6,6 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 2 m
Produkttyp RS-485-Kabel