Learn More
KD Scientific Spritzen aus Edelstahl
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.5 ml
8 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Produkttyp:
Spritze mit Luer-Lock-Anschluss
Swagelok 1/16 in. Spritze
Swagelok 1/4 in. Spritze
Swagelok 1/8 in. Spritze
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verhindert die Bruchgefahr von Glasspritzen.
- Kompatibel mit den meisten Spritzenpumpen
- Vollständig autoklavierbar zur Wiederverwendung
- Anpassbar an Luer Lock- oder Swagelok™-Anschlüsse
- Chemikalienbeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Edelstahl (316) |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1 19/25 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1 22/25 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 44.7 cm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 47 mm |
| Produkttyp | Swagelok 1/4 in. Spritze |
| Max. Druck | 1.500 psi |
| Volumen (metrisch) | 200 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritzenpumpe |