Learn More
KD Scientific Spritzen aus Edelstahl
Artikelnummer. 11961017
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.5 ml
8 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Produkttyp:
Spritze mit Luer-Lock-Anschluss
Swagelok 1/16 in. Spritze
Swagelok 1/4 in. Spritze
Swagelok 1/8 in. Spritze
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Produkttyp unitSize
11961017 50 ml Spritze mit Luer-Lock-Anschluss 1 Stück
12867362 2.5 ml Swagelok 1/16 in. Spritze 1 Stück
12887362 8 ml Swagelok 1/16 in. Spritze 1 Stück
12897362 20 ml Swagelok 1/16 in. Spritze 1 Stück
15164174 20 ml Swagelok 1/8 in. Spritze 1 Stück
15194174 20 ml Swagelok 1/4 in. Spritze 1 Stück
15144174 8 ml Swagelok 1/8 in. Spritze 1 Stück
11951017 20 ml Spritze mit Luer-Lock-Anschluss 1 Stück
11986706 50 ml Swagelok 1/16 in. Spritze 1 Stück
13406038 50 ml Swagelok 1/8 in. Spritze 1 Stück
15174174 100 ml Swagelok 1/8 in. Spritze 1 Stück
15104184 50 ml Swagelok 1/4 in. Spritze 1 Stück
11945596 100 ml Swagelok 1/16 in. Spritze 1 Stück
11971017 100 ml Spritze mit Luer-Lock-Anschluss 1 Stück
15114184 100 ml Swagelok 1/4 in. Spritze 1 Stück
11905547 200 ml Swagelok 1/4 in. Spritze 1 Stück
11981017 200 ml Spritze mit Luer-Lock-Anschluss 1 Stück
17 options
Product Code. 11961017
Brand: KD Scientific 780817
Only null left
Add to basket
Add to basket
Robust für Elektronenstahlkonstruktionen, hält hohen Belastungen und hohen Drücken stand
Verhindert die Bruchgefahr von Glasspritzen.
  • Kompatibel mit den meisten Spritzenpumpen
  • Vollständig autoklavierbar zur Wiederverwendung
  • Anpassbar an Luer Lock- oder Swagelok™-Anschlüsse
  • Chemikalienbeständig
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Edelstahl (316)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1 3/25 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1 1/4 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 28.4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 31.7 mm
Produkttyp Spritze mit Luer-Lock-Anschluss
Max. Druck 1.500 psi
Volumen (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritzenpumpe