Learn More
KD Scientific Spritzen aus Edelstahl
Artikelnummer. 11981017
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.5 ml
8 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Produkttyp:
Spritze mit Luer-Lock-Anschluss
Swagelok 1/16 in. Spritze
Swagelok 1/4 in. Spritze
Swagelok 1/8 in. Spritze
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11981017
Marke: KD Scientific 780819
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robust für Elektronenstahlkonstruktionen, hält hohen Belastungen und hohen Drücken stand
Verhindert die Bruchgefahr von Glasspritzen.
  • Kompatibel mit den meisten Spritzenpumpen
  • Vollständig autoklavierbar zur Wiederverwendung
  • Anpassbar an Luer Lock- oder Swagelok™-Anschlüsse
  • Chemikalienbeständig
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Edelstahl (316)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1 19/25 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1 22/25 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 44.7 cm
Außendurchmesser (metrisch) 47 mm
Produkttyp Spritze mit Luer-Lock-Anschluss
Max. Druck 1.500 psi
Volumen (metrisch) 200 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritzenpumpe