Learn More
KD Scientific Spritzen aus Edelstahl
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.5 ml
8 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Produkttyp:
Spritze mit Luer-Lock-Anschluss
Swagelok 1/16 in. Spritze
Swagelok 1/4 in. Spritze
Swagelok 1/8 in. Spritze
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verhindert die Bruchgefahr von Glasspritzen.
- Kompatibel mit den meisten Spritzenpumpen
- Vollständig autoklavierbar zur Wiederverwendung
- Anpassbar an Luer Lock- oder Swagelok™-Anschlüsse
- Chemikalienbeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Edelstahl (316) |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/4 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 22/25 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 22.3 mm |
| Produkttyp | Swagelok 1/16 in. Spritze |
| Max. Druck | 1.500 psi |
| Volumen (metrisch) | 20 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritzenpumpe |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion