Learn More
KD Scientific Spritzen aus Edelstahl
Artikelnummer. 15144174
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.5 ml
8 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Produkttyp:
Spritze mit Luer-Lock-Anschluss
Swagelok 1/16 in. Spritze
Swagelok 1/4 in. Spritze
Swagelok 1/8 in. Spritze
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Produkttyp unitSize
15144174 8 ml Swagelok 1/8 in. Spritze 1 Stück
12867362 2.5 ml Swagelok 1/16 in. Spritze 1 Stück
12887362 8 ml Swagelok 1/16 in. Spritze 1 Stück
12897362 20 ml Swagelok 1/16 in. Spritze 1 Stück
15164174 20 ml Swagelok 1/8 in. Spritze 1 Stück
15194174 20 ml Swagelok 1/4 in. Spritze 1 Stück
11951017 20 ml Spritze mit Luer-Lock-Anschluss 1 Stück
11986706 50 ml Swagelok 1/16 in. Spritze 1 Stück
13406038 50 ml Swagelok 1/8 in. Spritze 1 Stück
15174174 100 ml Swagelok 1/8 in. Spritze 1 Stück
15104184 50 ml Swagelok 1/4 in. Spritze 1 Stück
11945596 100 ml Swagelok 1/16 in. Spritze 1 Stück
11971017 100 ml Spritze mit Luer-Lock-Anschluss 1 Stück
15114184 100 ml Swagelok 1/4 in. Spritze 1 Stück
11961017 50 ml Spritze mit Luer-Lock-Anschluss 1 Stück
11905547 200 ml Swagelok 1/4 in. Spritze 1 Stück
11981017 200 ml Spritze mit Luer-Lock-Anschluss 1 Stück
17 options
Artikelnummer. 15144174
Marke: KD Scientific 780807
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robust für Elektronenstahlkonstruktionen, hält hohen Belastungen und hohen Drücken stand
Verhindert die Bruchgefahr von Glasspritzen.
  • Kompatibel mit den meisten Spritzenpumpen
  • Vollständig autoklavierbar zur Wiederverwendung
  • Anpassbar an Luer Lock- oder Swagelok™-Anschlüsse
  • Chemikalienbeständig
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Edelstahl (316)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 37/100 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/2 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 9.3 mm
Außendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Produkttyp Swagelok 1/8 in. Spritze
Max. Druck 1.500 psi
Volumen (metrisch) 8 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritzenpumpe