Learn More
KD Scientific Spritzen aus Edelstahl
Descrizione
Verhindert die Bruchgefahr von Glasspritzen.
- Kompatibel mit den meisten Spritzenpumpen
- Vollständig autoklavierbar zur Wiederverwendung
- Anpassbar an Luer Lock- oder Swagelok™-Anschlüsse
- Chemikalienbeständig
Specifica
Specifica
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Edelstahl (316) |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1 37/100 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1 1/5 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 34.7 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 38.1 mm |
| Produkttyp | Swagelok 1/8 in. Spritze |
| Max. Druck | 1.500 psi |
| Volumen (metrisch) | 100 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritzenpumpe |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?