Learn More
KD Scientific Tygon™ E Lebensmittelschläuche für Peristaltikpumpen von Allegro
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.8 mm
1.6 mm
3.1 mm
4.8 mm
6.4 mm
7.9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus thermoplastischem, festem, transparentem PVC-Material mit Plastifizierer
- Schläuche mit glatter Innenröhre sind in verschiedenen Größen erhältlich
Anwendungskompatibilität
- Viskose Flüssigkeiten: Sehr gut
- Säure und Alkalien: Gut
- Sterile Flüssigkeiten: Ausreichend
- Organische Lösungsmittel: Nein
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/25 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.1 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 1520 cm |
| Sterilität | Unsteril |
| Schlauchgröße | L/S 16 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Härte | 55 (Shore A) |