Learn More
KD Scientific USB-Kabel-PC zu Pumpen-Kommunikationskabel
Beschreibung
- Auswahl an Zubehör und Ersatzteilen für Ihre Pumpen der Legato™ Serie
Spezifikation
Spezifikation
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 6.6 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 2 m |
| Typ | USB-Kabel |
| Spannung | 0/1 V |
| Konnektivität | USB |