Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Adapter KA, komplett, von Glasgewinde zu Kunststoffolive
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
GL 14, Durchmesser 4,5 mm
GL 14, Durchmesser 9,0 mm
RD 14, Durchmesser 4,5 mm
RD 14, Durchmesser 9,0 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
KECK™ Adapter für Glasgewinde gibt es für die Größen GL 14 und RD 14. Sie schützen das Gewinde vor Beschädigungen und gewährleisten eine schnelle, sichere und dichte Verbindung. Die Gewindekappe wird direkt auf das Außengwinde des Anschlussstutzens aufgebracht. Das Schlauchteil lässt sich mit einer 1/4 Umdrehung an die Gewindekappe schnell verbinden und wieder lösen.
- Direktes Aufschrauben der Gewindekappe auf das Außengwinde des Anschlussstutzens
- Schnelles Verbinden und Lösen des Schlauchteils an die Gewindekappe mit nur 1/4 Umdrehung
- Sie schützen das Gewinde vor Beschädigungen und gewährleisten eine schnelle, sichere und dichte Verbindung.
- Für Glasgewinde der Größen GL 14 und RD 14 erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Anschluss eines Schlauchteils mit einer Gewindekappe |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschluss eines Schlauchteils mit einer Gewindekappe |
| Größe | GL 14, Durchmesser 4,5 mm |