Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Adapter KA, komplett, von Glasgewinde zu Kunststoffolive
Tienda DWK Life Sciences Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
GL 14, Durchmesser 4,5 mm
GL 14, Durchmesser 9,0 mm
RD 14, Durchmesser 4,5 mm
RD 14, Durchmesser 9,0 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
10 Stück
Descripción
KECK™ Adapter für Glasgewinde gibt es für die Größen GL 14 und RD 14. Sie schützen das Gewinde vor Beschädigungen und gewährleisten eine schnelle, sichere und dichte Verbindung. Die Gewindekappe wird direkt auf das Außengwinde des Anschlussstutzens aufgebracht. Das Schlauchteil lässt sich mit einer 1/4 Umdrehung an die Gewindekappe schnell verbinden und wieder lösen.
- Direktes Aufschrauben der Gewindekappe auf das Außengwinde des Anschlussstutzens
- Schnelles Verbinden und Lösen des Schlauchteils an die Gewindekappe mit nur 1/4 Umdrehung
- Sie schützen das Gewinde vor Beschädigungen und gewährleisten eine schnelle, sichere und dichte Verbindung.
- Für Glasgewinde der Größen GL 14 und RD 14 erhältlich
Especificaciones
Especificaciones
| Menge | 10 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Anschluss eines Schlauchteils mit einer Gewindekappe |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschluss eines Schlauchteils mit einer Gewindekappe |
| Größe | RD 14, Durchmesser 4,5 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido