Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Adapter KA, komplett, von Glasgewinde zu Kunststoffolive
Artikelnummer. 11860560 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
GL 14, Durchmesser 4,5 mm
GL 14, Durchmesser 9,0 mm
RD 14, Durchmesser 4,5 mm
RD 14, Durchmesser 9,0 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11860560
Marke: DWK Life Sciences™ 286345302
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
KECK™ Adapter schützen Glasgewinde vor Beschädigungen.
KECK™ Adapter für Glasgewinde gibt es für die Größen GL 14 und RD 14. Sie schützen das Gewinde vor Beschädigungen und gewährleisten eine schnelle, sichere und dichte Verbindung. Die Gewindekappe wird direkt auf das Außengwinde des Anschlussstutzens aufgebracht. Das Schlauchteil lässt sich mit einer 1/4 Umdrehung an die Gewindekappe schnell verbinden und wieder lösen.
  • Direktes Aufschrauben der Gewindekappe auf das Außengwinde des Anschlussstutzens
  • Schnelles Verbinden und Lösen des Schlauchteils an die Gewindekappe mit nur 1/4 Umdrehung
  • Sie schützen das Gewinde vor Beschädigungen und gewährleisten eine schnelle, sichere und dichte Verbindung.
  • Für Glasgewinde der Größen GL 14 und RD 14 erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10
Zur Verwendung mit (Geräte) Anschluss eines Schlauchteils mit einer Gewindekappe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anschluss eines Schlauchteils mit einer Gewindekappe
Größe RD 14, Durchmesser 9,0 mm