Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Adapter KA , komplett, von Glasolive zu Kunststoffolive
Artikelnummer. 11761419 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
GL 14, Durchmesser 4,5 mm
GL 14, Durchmesser 9,0 mm
RD 14, Durchmesser 4,5 mm
RD 14, Durchmesser 9,0 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11761419
Marke: DWK Life Sciences™ 286344006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
KECK™ Adapter verhindern Glasbruch an Oliven.
KECK™ Adapter verhindern Glasbruch an Oliven und schützen Finger und Hände vor Verletzungen. Der Klemmring, O-Ring und die Schraubkappe werden dauerhaft mit der Glasolive verschraubt. Das Schlauchteil lässt sich mit nur 1/4 Umdrehung an die Gewindekappe schnell, sicher und dicht verbinden und ebenso schnell wieder lösen.
  • Schnelles Verbinden und Lösen des Schlauchteils an die Gewindekappe mit nur 1/4 Umdrehung
  • Dauerhafte Verschraubung mit der Glasolive
  • KECK™ Adapter verhindern Glasbruch an Oliven und schützen Finger und Hände vor Verletzungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10
Zur Verwendung mit (Geräte) Anschluss eines Schlauchteils mit einer Gewindekappe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anschluss eines Schlauchteils mit einer Gewindekappe
Größe GL 14, Durchmesser 4,5 mm