Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Adapter KA , komplett, von Glasolive zu Kunststoffolive
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
GL 14, Durchmesser 4,5 mm
GL 14, Durchmesser 9,0 mm
RD 14, Durchmesser 4,5 mm
RD 14, Durchmesser 9,0 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
KECK™ Adapter verhindern Glasbruch an Oliven und schützen Finger und Hände vor Verletzungen. Der Klemmring, O-Ring und die Schraubkappe werden dauerhaft mit der Glasolive verschraubt. Das Schlauchteil lässt sich mit nur 1/4 Umdrehung an die Gewindekappe schnell, sicher und dicht verbinden und ebenso schnell wieder lösen.
- Schnelles Verbinden und Lösen des Schlauchteils an die Gewindekappe mit nur 1/4 Umdrehung
- Dauerhafte Verschraubung mit der Glasolive
- KECK™ Adapter verhindern Glasbruch an Oliven und schützen Finger und Hände vor Verletzungen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Anschluss eines Schlauchteils mit einer Gewindekappe |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschluss eines Schlauchteils mit einer Gewindekappe |
| Größe | GL 14, Durchmesser 9,0 mm |