Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Klemmensortiment, für Kegelschliffe, aus Edelstahl (1.4310, blank)
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 7
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
KECK™ Klammern sind geschliffene Verbindungsklemmen, die zur Sicherung von Normschliff-Verbindungen bei Glasvorrichtungen verwendet werden und zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit aus. Die Klammern sind in verschiedenen Materialien (Metall oder Polyoxymethylen) erhältlich.
- Formstabil mit besonders guten Federeigenschaften
- Einfaches, sicheres und schnelles Befestigen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 |
| Material | Edelstahl (1.4310, blank) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sichere Glasverbindungen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Glasverbindungen |
| Größe | NS 24 |