Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Kegelschliffklammer, POM, KC
KECK™ Kegelschliffllammern für eine sichere Schliffverbindung.
Marke:  DWK Life Sciences 286336606
377.31 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15814688
  • 616.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
KECK™ Klammern aus POM (Polyoxymethylen) mit konischen Schliffverbindungen lassen sich einfach, sicher und schnell anbringen. Sie zeichnen sich durch eine Formstabilität und ihre guten Federeigenschaften aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drahtklemmen wird die Glasoberfläche beim Aufsetzen nicht beschädigt. Dies erhöht die Sicherheit im Labor. Die Größen lassen sich durch die unterschiedlichen Farben leicht voneinander unterscheiden.
  • Hervorragende Formstabilität und gute Federeigenschaften
  • Keine Beschädigung der Glasoberfläche während der Befestigung im Gegensatz zu herkömmlichen Drahtklemmen
  • Einfaches, sicheres und schnelles Auf- und Absetzen
  • Farbcodierung nach Größe
Spezifikation
Spezifikation
100
Sicherung der konischen Schliffverbindungen
NS 29
POM
Sicherung der konischen Schliffverbindungen
Rot