Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Kegelschliffklammer, POM, KC
Artikelnummer. 15874678 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 45
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Violett
braun
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. Größe Farbe unitSize
15874678 NS 12 Violett 100 Stück
10039920 NS 10 Grün 1 Stück
15884678 NS 14 Gelb 100 Stück
15894678 NS 19 Blau 100 Stück
15804688 NS 24 Grün 100 Stück
15814688 NS 29 Rot 100 Stück
10468762 NS 34 Orange 1 Stück
15981571 NS 40 Gelb 100 Stück
10633982 NS 45 braun 100 Stück
9 options
Artikelnummer. 15874678
Marke: DWK Life Sciences™ 286336203
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
KECK™ Kegelschliffllammern für eine sichere Schliffverbindung.
KECK™ Klammern aus POM (Polyoxymethylen) mit konischen Schliffverbindungen lassen sich einfach, sicher und schnell anbringen. Sie zeichnen sich durch eine Formstabilität und ihre guten Federeigenschaften aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drahtklemmen wird die Glasoberfläche beim Aufsetzen nicht beschädigt. Dies erhöht die Sicherheit im Labor. Die Größen lassen sich durch die unterschiedlichen Farben leicht voneinander unterscheiden.
  • Hervorragende Formstabilität und gute Federeigenschaften
  • Keine Beschädigung der Glasoberfläche während der Befestigung im Gegensatz zu herkömmlichen Drahtklemmen
  • Einfaches, sicheres und schnelles Auf- und Absetzen
  • Farbcodierung nach Größe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100
Material POM
Zur Verwendung mit (Geräte) Sicherung der konischen Schliffverbindungen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherung der konischen Schliffverbindungen
Größe NS 12
Farbe Violett