Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Kegelschliffklammer, POM, KC
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 45
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Violett
braun
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Beschreibung
KECK™ Klammern aus POM (Polyoxymethylen) mit konischen Schliffverbindungen lassen sich einfach, sicher und schnell anbringen. Sie zeichnen sich durch eine Formstabilität und ihre guten Federeigenschaften aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drahtklemmen wird die Glasoberfläche beim Aufsetzen nicht beschädigt. Dies erhöht die Sicherheit im Labor. Die Größen lassen sich durch die unterschiedlichen Farben leicht voneinander unterscheiden.
- Hervorragende Formstabilität und gute Federeigenschaften
- Keine Beschädigung der Glasoberfläche während der Befestigung im Gegensatz zu herkömmlichen Drahtklemmen
- Einfaches, sicheres und schnelles Auf- und Absetzen
- Farbcodierung nach Größe
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 |
| Material | POM |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sicherung der konischen Schliffverbindungen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherung der konischen Schliffverbindungen |
| Größe | NS 40 |
| Farbe | Gelb |