Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Keck™ Kegelschliffklemmen
Click to view available options
Farbe:
Orange
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Betriebstemperatur bis ca. 150°C
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Schliffmanschette NS 34/35 |
| Farbe | Orange |