Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Flachdichtung
Artikelnummer. 11706319 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
Material:
EPDM
Viton
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Material unitSize
11706319 12 mm EPDM 100 Stück
15371971 16 mm EPDM 50 Stück
15824698 16 mm Viton 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11706319 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 286341506
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzteil für KECK™ Adapter KA.
Die Flachdichtung als Ersatzteil für KECK™ Adapter KA ist in den Materialien VITON und EPDM verfügbar.
  • Die Flachdichtung für KECK™ Adapter KA ist in den Materialien VITON und EPDM verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bohrlochgröße 7,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dichtung
Menge 100/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material EPDM