Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Flachdichtung
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
Material:
EPDM
Viton
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
Die Flachdichtung als Ersatzteil für KECK™ Adapter KA ist in den Materialien VITON und EPDM verfügbar.
- Die Flachdichtung für KECK™ Adapter KA ist in den Materialien VITON und EPDM verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Bohrlochgröße | 8,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dichtung |
| Menge | 100/Packung |
| Außendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Material | Viton |