missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KECK™ Flachdichtung

Artikelnummer. p-7189222 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
Material:
EPDM
Viton
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11706319

Marke: DWK Life Sciences 286341506

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ersatzteil für KECK™ Adapter KA.

Die Flachdichtung als Ersatzteil für KECK™ Adapter KA ist in den Materialien VITON und EPDM verfügbar.
  • Die Flachdichtung für KECK™ Adapter KA ist in den Materialien VITON und EPDM verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Bohrlochgröße 7,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dichtung
Menge 100/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material EPDM
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt