Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Klemmring für Adapter KA
Artikelnummer. 15864688 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
GL 14
RD 14
Farbe:
Gelb
Rot
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15864688
Marke: DWK Life Sciences™ 286339509
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzteil für den KECK™ Adapter KA von Glasolive zu Kunststoffolive.
Der Klemmring ist Bauteil und damit Ersatzteil für den KECK™ Adapter KA von Glasolive zu Kunststoffolive. Er ist erhältlich für die Gewinde GL 14 und RD 14.
  • Der Klemmring ist ein Bauteil des KECK™ Adapters KA und verbindet die Glasolive mit der Kunststoffolive
  • Erhältlich für die Gewinde GL 14 und RD 14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100
Zur Verwendung mit (Geräte) (ab)dichtend, verschließend
Zur Verwendung mit (Anwendung) (ab)dichtend, verschließend
Größe RD 14
Farbe Rot