Learn More
DWK Life Sciences KECK™ O-Ring
Artikelnummer. 15921591 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
6 mm
7,3 mm
Material:
EPDM
VITON
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Material Packungsgröße
15921591 7,3 mm VITON 100 Stück
11701429 6 mm EPDM 100 Stück
15834698 7,3 mm EPDM 100 Stück
10419542 6 mm VITON 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15921591 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 286342305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.24 €
    79.80 € / 100 Stück
    Sparen 9.44 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatzteil für den KECK™ Adapter KA von Glasolive zu Kunststoffolive.
Der O-Ring ist Bauteil und somit Ersatzteil für den KECK™ Adapter KA von Glasolive zu Kunststoffolive.
  • Der O-Ring ist Bauteil/Ersatzteil für den KECK™ Adapter KA und wird zwischen Schraubkappe und Klemmring für Adapter KA angebracht
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdichtung
Menge 100/Packung
Material VITON
Außendurchmesser (metrisch) 7,3 mm
Größe 2,4 mm H