Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Schnell-Druck-Kupplung KK, komplett mit Schlauchteil
Artikelnummer. 11726978 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
4,5 mm
9 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11726978
Marke: DWK Life Sciences™ 286340304
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum sicheren Verbinden von 2 Schläuchen.
Die KECK™ Schnelldruckkupplung mit Schlauchteilen verbindet schnell, sicher und dicht 2 Schläuche und ist mit nur 1/4 Umdrehung leicht zu verbinden oder zu lösen. Verfügbar in 2 Größen: 2 x 4,5 mm und 2 x 9 mm.
  • Komplett mit Schlauchteil
  • Schnelldruckkupplung mit zwei Schlauchteilen
  • Leichtes Verbinden und Lösen mit nur 1/4 Umdrehung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10
Zur Verwendung mit (Geräte) Fester Anschluss von zwei Schlauchenden
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fester Anschluss von zwei Schlauchenden
Größe 9 mm