Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Schnell-Druck-Kupplung KK, komplett mit Schlauchteil
Zum sicheren Verbinden von 2 Schläuchen.
110.00 €
Spezifikation
Menge | 10 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fester Anschluss von zwei Schlauchenden |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fester Anschluss von zwei Schlauchenden |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11726978
|
DWK Life Sciences
286340304 |
9 mm |
110.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15874688
|
DWK Life Sciences
286340201 |
4,5 mm |
110.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die KECK™ Schnelldruckkupplung mit Schlauchteilen verbindet schnell, sicher und dicht 2 Schläuche und ist mit nur 1/4 Umdrehung leicht zu verbinden oder zu lösen. Verfügbar in 2 Größen: 2 x 4,5 mm und 2 x 9 mm.- Komplett mit Schlauchteil
- Schnelldruckkupplung mit zwei Schlauchteilen
- Leichtes Verbinden und Lösen mit nur 1/4 Umdrehung
Spezifikation
10 | |
Fester Anschluss von zwei Schlauchenden | |
Fester Anschluss von zwei Schlauchenden |