Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Schraubkappe für Adapter KA, mit Flachdichtung EPDM 12 mm
Artikelnummer. p-7189260 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 14
RD 14
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15951581
Marke: DWK Life Sciences 286339406
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzteil für KECK™ Adapter KA.
Die Schraubkappe als Ersatzteil für KECK™ Adapter KA ist für die beiden Gewindetypen GL 14 und RD 14 erhätlich.
  • Mit Flachdichtung EPDM 12 mm
  • Die Schraubkappe für KECK™ Adapter KA ist für die Gewindetypen GL 14 und RD 14 erhätlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe rot
Beschreibung nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anschließen eines Schlauchteils mit Gewindekappe
Menge 100/Packung
Gewindegröße RD 14