missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences™ Absaugstutzen, AS M8, komplett mit Schlauchteil

Artikelnummer. p-7189119 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
4,5 mm
9 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10253591

Marke: DWK Life Sciences™ 286343104

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum Absaugen oder Zuführen von Flüssigkeiten und Gasen.

Der KECK™ Absaugstutzen mit Schlauchteil wird zum Absaugen oder Zuführen von Flüssigkeiten und Gasen aus (oder in) Flaschen, Behälter, Tanks, durch Wände, mit einer Öffnung von Ø 8-11mm benutzt. Verfügbar in 2 Größen: 4,5 mm und 9 mm.

  • Absaugstutzen mit Schlauchteil wird zum Absaugen oder Zuführen von Flüssigkeiten und Gasen
  • Für Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 8-11mm
  • Verfügbar in 2 Größen: 4,5 mm und 9 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 10
Zur Verwendung mit (Geräte) Extraktion oder Zufuhr von Flüssigkeiten und Gasen aus (oder in) Flaschen, Behältern, Tanks
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extraktion oder Zufuhr von Flüssigkeiten und Gasen aus (oder in) Flaschen, Behältern, Tanks
Größe 9 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt