Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Schlauchklemme, PBT, KT
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
Passend für Schläuche mit 10 mm AD
Passend für Schläuche mit 14 mm AD
Passend für Schläuche mit 4,5 mm AD
Passend für Schläuche mit 6 mm AD
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Beschreibung
Mit nur einem Finger lassen sich Durchflussmengen in Schläuchen mit KECK™ Schlauchklemmen stufenlos regulieren. Die Klemmen sind für die verschiedenen Schlauchdurchmesser farblich entsprechend unterschiedlich ausgeführt.
- Stufenlose Regulation von Durchflussmengen
- Handhabung mit einer Hand möglich
- Farbkodierung der Klemmen entsprechend der verschiedenen Schlauchdurchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 |
| Material | PBT |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Stufenlose Regelung der Durchflussraten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | stufenlose Regelung der Durchflussraten |
| Größe | Passend für Schläuche mit 4,5 mm AD |
| Farbe | Rot |