Learn More
Hamilton™ KEL-F (KF) Hub Needle, 6/pk
Beschreibung
- Kunststoffnadeln
- Hergestellt aus PEEK HPLC-Schläuchen, die sowohl chemisch als auch physikalisch robust sind
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 6 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.7 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.57 mm |
| Produkttyp | Kel-F Hub Nadel |
| Art der Kanülenspitze | 2 |