Learn More
Fisherbrand™ Blue line 3, Seitenschrank Plus
Artikelnummer. 17157904 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
137 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17157904 137 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17157904
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Blue line 3 Washer Desinfektionsgerät wird als Unterbauversion mit umweltfreundlicher Trocknung über eine leistungsstärkere aktive Lufttrocknungsversion geliefert.
Die Tastatur mit Softtouch-Programmtasten ist leicht zugänglich, und detaillierte Informationen über die Programmprozesse werden im großen OLED-Display angezeigt. Blue line 3 hat ein standardmäßiges physisches Design und ist so konzipiert, dass es einen kleinen ökologischen, betrieblichen und finanziellen Fußabdruck hinterlässt. Blue line 3 verfügt über eine breite Palette von Gestellen und Modulen, die jedem Bedarf in Tageskliniken, zahnmedizinischen Einrichtungen, Krankenstationen, Privatkliniken usw. gerecht werden. Alle Daten des Blue line 3 sind vollständig mit gängigen Track-and-Trace-Systemen austauschbar. Alle Daten werden im XML-Format geliefert.
  • Blue line 3 mit Seitenschrank PLUS
  • 1 chemische Dosierpumpe ohne Durchflussmesser
  • 1 Wasseranschluss
  • Erzwungene Heißlufttrocknung
  • Kondensator
  • 6 kW Heizelement
  • Licht in der Kammer
  • Wasserenthärter
  • HEPA14-Luftfiltersystem
  • Außenabmessungen (T x B x H): 630 x 600 x 840 mm
  • Waschkammer (T x B x H): 550 x 530 x 470 mm
    • Außenabmessungen mit Trocknungsmodul: 630 x 900 x 840 mm
Spezifikation
Beschreibung Side Cabinet Plus-Modell
Display Touchscreen
Material Edelstahl
Produkttyp Profi-Reinigungs-/Desinfektionsgerät
Volumen (metrisch) 137 L
Wasserverbrauch 8 bis 14 l/Phase
Farbe Weiß
Modell Blue line 3, Seitenschrank Plus
Zertifizierung/Konformität EN ISO 13485, EN 61010-2-040 und EN ISO 15883-1-2-5-6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Waschen und Desinfizieren von Laborgeräten und Zubehör
Tiefe (angloamerikanisch) 2 ft. (2,01 m) 0,8 in.
Tiefe (metrisch) 630 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 550 x 530 x 470 mm
Abmessungen (L x B x H) 630 x 900 x 840 mm
Versandgewicht (metrisch) 157 kg
Elektrische Anforderungen 200 bis 480 V+N+P, 50/60 Hz, 7 bis 13 kW
Spannung 400 V
Frequenz 50/60 Hz