Learn More
Fisherbrand™ Blue line 4, 1 manuelle Tür ohne Trockner
Artikelnummer. 17177904 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Wasserverbrauch:
12 bis 15 L/Phase
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wasserverbrauch Packungsgröße
17177904 12 bis 15 L/Phase 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17177904
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Blue line 4 Waschdesinfektor benötigt sehr wenig Platz und verfügt über manuelle Türen, die das Beladen direkt bei geöffneter Tür ermöglichen.
  • Blue line 4, 1 Tür mit Trockner, manuelle Tür, beleuchtete Waschkammer
  • Türen aus gehärtetem Glas
  • Schallpegel ≤ 53 dBA
  • Elektrische Trocknung
  • 2 Temperatursensoren in der Waschkammer
  • 2 Wasserversorgungsanschlüsse
  • 2 Dosiereinheiten für Detergenzien
  • Validierte Zykluszeit: 50 bis 55 Minuten.
  • Wasserverbrauch: 12 bis 15 Liter pro Sequenz
  • Fassungsvermögen der Waschkammer: 197 l / 225 l
  • Korbkapazität: 8 DIN (480 x 250 x 50 mm)
  • Außenabmessungen (T x B x H): 700 x 600 x 1790 mm
  • Waschkammer (T x B x H): 610 x 540 x 550 mm
  • Leistung: 3 x 400 V, 50 Hz, 10 kW
Spezifikation
Display Touchscreen
Material Edelstahl
Produkttyp Profi-Reinigungs-/Desinfektionsgerät
Wasserverbrauch 12 bis 15 L/Phase
Farbe Weiß
Modell Blue line 4, 1 manuelle Tür ohne Trockner
Zertifizierung/Konformität EN ISO 13485, EN 61010-2-040 und EN ISO 15883-1-2-5-6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Waschen und Desinfizieren von Laborgeräten und Zubehör
Tiefe (angloamerikanisch) 2 ft. (2,01 m) 3,6 in.
Tiefe (metrisch) 700 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 610 x 540 x 550 mm
Abmessungen (L x B x H) 700 x 600 x 1790 mm
Elektrische Anforderungen 200 bis 480 V+N+P, 50/60 Hz, 7 bis 13 kW
Spannung 400 V
Frequenz 50/60 Hz