Learn More
Fisherbrand™ Blue line 5, 2 Schiebetüren mit Trockner
Artikelnummer. 17187904 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Wasserverbrauch:
12 bis 15 L/Phase
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wasserverbrauch Packungsgröße
17187904 12 bis 15 L/Phase 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17187904
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Blue line 5 Waschdesinfektor ist einfach über ein Touchpanel mit Wischfunktion zu bedienen, das alle für den Bediener relevanten Programminformationen anzeigt.
Blue line 5 hat den niedrigsten Energie- und Wasserverbrauch auf dem Markt, um die Betriebskosten auf einem Minimum zu halten und einen Beitrag zu einer sauberen Umwelt zu leisten. Blue line 5 wird mit einer großen Auswahl an Gestellen und Modulen geliefert und fasst bis zu 12 DIN-Körbe. Alle Daten des Blue line 5 sind vollständig mit gängigen Computersystemen austauschbar.
  • Blue line 5, 2 Schiebetüren mit Trockner
  • Beleuchtete Waschkammer
  • Türen aus gehärtetem Glas
  • Hygienische Glasabdeckung auf der Vorderseite
  • Touchdisplay
  • 7-in.-Widescreen
  • Controller mit Wischfunktion
  • Grafisches Prozessdiagramm
  • Schallpegel < 55 dBA
  • Elektrische oder Dampftrocknung
  • Wasseranschlüsse 2 + 1
  • Chemische Dosiereinheiten 2 + 2
  • Validierte Zykluszeit: Standard ca. 45 Min.
  • Wasserverbrauch: 12 bis 15 Liter pro Phase
  • Fassungsvermögen der Waschkammer: 237 l / 285 l
  • Kapazität: 12 DIN (480 x 250 x 50 mm) oder 5 SPRI (450 x 340 x 70 mm)
  • Stromversorgungsoptionen: 200 bis 480 V+N+P, 50/60 Hz, 7 bis 13 kW
  • Außenabmessungen (T x B x H): 712 x 662 x 1985 mm
  • Waschkammer (T x B x H): 610 x 550 x 690 mm
Spezifikation
Display Touchscreen
Material Edelstahl
Produkttyp Profi-Reinigungs-/Desinfektionsgerät
Volumen (metrisch) 231 L
Wasserverbrauch 12 bis 15 L/Phase
Farbe Weiß
Modell Blue line 5, 2 Schiebetüren mit Trockner
Zertifizierung/Konformität EN ISO 13485, EN 61010-2-040 und EN ISO 15883-1-2-5-6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Waschen und Desinfizieren von Laborgeräten und Zubehör
Tiefe (angloamerikanisch) 2 ft. (2,01 m) 4,4 in.
Tiefe (metrisch) 712 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 610 x 550 x 690 mm
Abmessungen (L x B x H) 712 x 662 x 1985 mm
Elektrische Anforderungen 200 bis 480 V+N+P, 50/60 Hz, 7 bis 13 kW
Spannung 400 V
Frequenz 50/60 Hz