Learn More
Fisherbrand™ Blue line 6, 2 Schiebetüren mit Trockner
Artikelnummer. 17137914 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (angloamerikanisch):
2 ft. (2,01 m) 8,3 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (angloamerikanisch) Packungsgröße
17137914 2 ft. (2,01 m) 8,3 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17137914
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Blue line 6 Waschdesinfektor verfügt über Schiebetüren, die eine manuelle, automatische oder robotergestützte Beladung ermöglichen.
Das elegante Design bietet eine glatte Oberfläche aus gehärtetem Glas, die leicht zu reinigen ist. Blue line 6 lässt sich einfach über ein Touchpanel mit Wischfunktion bedienen, das alle relevanten Informationen in einem kleinen Display anzeigt. Blue line 6 ist darauf ausgelegt, alle Kosten in Bezug auf die Umwelt, den physischen, betrieblichen und finanziellen Fußabdruck zu senken. Blue line 6 wird mit einer großen Auswahl an Gestellen, Wagen und Modulen geliefert. Alle Daten des Blue line 6 sind vollständig mit gängigen Computersystemen austauschbar.
  • Blue line 6, 2 Schiebetüren mit Trockner Beleuchtete Waschkammer
  • Türen aus gehärtetem Glas
  • Hygienische Glasabdeckung auf der Vorderseite
  • Touchdisplay 7-in.-Widescreen
  • Controller mit Wischfunktion
  • Grafisches Prozessdiagramm
  • Schallpegel < 60,5 dBA
  • Elektrische oder Dampftrocknung
  • Wasseranschlüsse 2 + 1
  • Chemische Dosiereinheiten 2 + 2
  • Validierte Zykluszeit: Standard ca. 45 Min.
  • Wasserverbrauch: 22 bis 25 Liter pro Phase
  • Fassungsvermögen der Waschkammer: 413 l / 492 l
  • Kapazität: 18 DIN (480 x 250 x 50 mm) oder 10 SPRI (450 x 340 x 70 mm)
  • Stromversorgungsoptionen: 200 bis 480 V+N+P, 50/60 Hz, 12 bis 25,5 kW
  • Außenabmessungen (T x B x H): 936 x 820 x 1985 mm
  • Waschkammer (T x B x H): 850 x 705 x 690 mm
Spezifikation
Display Touchscreen
Material Edelstahl
Produkttyp Profi-Reinigungs-/Desinfektionsgerät
Volumen (metrisch) 413 L
Wasserverbrauch 22 bis 25 l/Phase
Farbe Weiß
Modell Blue line 6, 2 Schiebetüren mit Trockner
Zertifizierung/Konformität EN ISO 13485, EN 61010-2-040 und EN ISO 15883-1-2-5-6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Waschen und Desinfizieren von Laborgeräten und Zubehör
Tiefe (angloamerikanisch) 2 ft. (2,01 m) 8,3 in.
Tiefe (metrisch) 820 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 850 x 705 x 690 mm
Abmessungen (L x B x H) 936 x 820 x 1985 mm
Elektrische Anforderungen 200 bis 480 V+N+P, 50/60 Hz, 12 bis 25,5 kW
Spannung 400 V
Frequenz 50/60 Hz