missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keratin 31 Antibody (LHTric-1), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-53114AF405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Keratin 31 Monoclonal specifically detects Keratin 31 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Spezifikation
| Keratin 31 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| KRT31 | |
| CVPRPRCGPCNSFVR | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication | |
| 3881 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| LHTric-1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Hair Keratin, Type I Ha, Hard Keratin, Type I, 1, hHa1, K31, Keratin 31, Keratin, Hair, Acidic, 1, Keratin, Type I Cuticular Ha1, Keratin-31, KRTHA1 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur