missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keratin 31 Antibody (LHTric-1), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-53114F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Keratin 31 Monoclonal specifically detects Keratin 31 in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
| Keratin 31 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| KRT31 | |
| CVPRPRCGPCNSFVR | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication | |
| 3881 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry | |
| LHTric-1 | |
| Immunohistochemistry | |
| Hair Keratin, Type I Ha, Hard Keratin, Type I, 1, hHa1, K31, Keratin 31, Keratin, Hair, Acidic, 1, Keratin, Type I Cuticular Ha1, Keratin-31, KRTHA1 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur