Learn More
Kerosin leer, VHG™
Artikelnummer. 30003065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
0.5 gal
1 gal
Packungsgröße:
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003065 0.5 gal -
17922356 500 mL 500 Milliliter
17990456 1 gal -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003065 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGKERO1/2GAL
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Kerosin leer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kerosene Blank
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Kerosene Blank
Versandbedingung Room Temperature
IUPAC-Name Kerosin leer
Solvent or Matrix Kerosene
Menge 0.5 gal