Learn More
Kerosin, Reagenzqualität, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15683860 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
3.8 l
18.9 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
18.90 Liter
3.80 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15683860
Marke: Honeywell Research Chemicals 32946018.9L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Reagenzgütegrad, geruchsarm
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8008-20-6
MDL-Nummer MFCD00135561
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kerosin
Farbe Farblos
Dichte 0.8 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 175 °C bis 325 °C
Flammpunkt 70 °C (158 °F)
Verpackung Edelstahlkanne
Menge 18.9 l
UN-Nummer UN1223
Dampfdichte 4.5 (vs. Luft)
Güte Reagenz
Physikalische Form Flüssig