Learn More
Ketanserin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ketanserin |
| CAS | 74050-98-9 |
| Summenformel | C22 H22 F N3 O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 3-[2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, Ketanserin, Ketensin, R 41468, Suffrexal, Vulketan Gel |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H22FN3O3/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29) |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CCN3C(=O)Nc4ccccc4C3=O)CC2 |
| IUPAC-Name | 3-[2-[4-(4-Fluorbenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-1H-chinazolin-2,4-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 395.43 |
| Formelmasse | 395.1645 |