Learn More
Ketoconazole, 98%
Artikelnummer. 15415619
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15415619 5 g 5 Gramm
15425619 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15415619 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63367.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Potent inhibitor of cytochrome P450c17 | CAS: 65277-42-1 | C26H28Cl2N4O4 | 534.452 g/mol
Ketoconazole is used to treat candidiasis, chronic mucocutaneous candidiasis, oral thrush, candiduria, blastomycosis, coccidioidomycosis, histoplasmosis, chromomycosis, and paracoccidioidomycosis. Ketoconazole is an antifungal agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ketoconazole is used to treat candidiasis, chronic mucocutaneous candidiasis, oral thrush, candiduria, blastomycosis, coccidioidomycosis, histoplasmosis, chromomycosis, and paracoccidioidomycosis. Ketoconazole is an antifungal agent.
Solubility
Soluble in DMSO, ethanol, chloroform, water, and methanol.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65277-42-1
Summenformel C26H28Cl2N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 534.452
MDL-Nummer MFCD00058579
InChI-Schlüssel XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Synonym ketoconazole
PubChem CID 76973198
IUPAC-Name 2,2,2-Trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(Imidazol-1-ylmethyl)-1,3-Dioxolan-4-yl]Methoxy]Phenyl]Piperazin-1-yl]Ethanon
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ketoconazole
Farbe Weiß
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,5302
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,ethanol,chloroform,water,and methanol.
Formelmasse 531.43
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver