Learn More
Ketone Mix 5000 μg/ml in MeOH:Wasser 9:1, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Butanone∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone |
| CAS | 78-93-3, 591-78-6, 108-10-1, 67-64-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Butanone∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol/Wasser |
| Industry Type | Lebensmitteltests |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Butanone 5000 μg/mL∣2-Hexanone 5000 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 5000 μg/mL∣Acetone 5000 μg/mL |