Learn More
Ketorolac Tromethamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17565575 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17565575 1 g 1 Gramm
17575575 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17565575 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469170010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemical Identifiers
CAS 74103-07-4
Summenformel C19H24N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 376.41
MDL-Nummer 00887595
InChI-Schlüssel BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol; 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-carbonsäure
SMILES NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCN2C1=CC=C2C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Ketorolac tromethamine
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß bis hellgelb
Schmelzpunkt 160°C to 165°C
Merck Index 13-5324
Menge 1 g