Learn More
behr Labor-Technik™ Kompaktsystem für 30 ml Soxhlet-Extraktion
Artikelnummer. 10195450
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10195450 30 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10195450 Lieferant behr Labor-Technik™ Lieferanten-Nr. B00217706
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Komplettes kompaktes Extraktionssystem mit Grundgestell, Heizvorrichtung, Halterung, Schläuchen und Glaswaren (Reaktionskolben, Extraktor, Dimrothkondensator für die Extraktion).
  • Kompakte Geräte
    • Speziell entwickeltes Hubrohr für homogene Extraktionszyklen
      • durch die Verwendung von Extraktoren mit Absperrhahn entfällt eine zusätzliche Destillation nach der Extraktion (direkte Rückführung des Lösungsmittels in den Vorratsbehälter)
Spezifikation
Produkttyp Soxhlet-Extraktor
Kapazität (metrisch) 30 ml
Höhe (metrisch) 71,5 cm
Breite (metrisch) 23 cm
Gewicht (metrisch) 7,5 kg
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 230 V AC
Wirkleistung 450 W