Beschreibung
KingFisher Apex ist ein flexibles System für verschiedene Arten von Probenverarbeitungsanforderungen, das eine äußerst vielseitige, automatisierte Magnetpartikelverarbeitung für DNA/RNA, Protein und Zellaufreinigung aus praktisch jeder Quelle bietet. Durch die Verwendung der revolutionären Separationstechnologie mit Magnetpartikeln ermöglicht das System eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Qualität.
- Anwenderfreundliches Probenaufbereitungssystem mit hohem Durchsatz zur Automatisierung von DNA/RNA, Protein und Zellaufreinigung
- Bietet vielseitige und schnelle Aufreinigung mit reproduzierbaren Ergebnissen
- Bedienungsfreundliche Anwenderoberfläche mit Touchscreen für den Anwender zur Regelung aller Details des Anwendungs- und Aufreinigungsprozesses
- BindIx PC-Software für zusätzlichen Komfort
- Umfangreiche Auswahl an validierten Protokollen für verschiedene Anwendentypen
- Cloud-Bibliothek für den schnellen Protokollabruf
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Heizblock |
| Format | 24 Deep-well Heating Block |
| Fassungsvermögen | 24 Proben |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | KingFisher Apex |
| Menge | 1 Stk. |