Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories
Artikelnummer. 18466738 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
24-Kombikopf
96 DW-Kopf
96 PCR-Kopf
Heizblock
Kombikopf
Plattenadapter
UV-Lampe (Ersatz)
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
18466738 Heizblock 1 Stück
16552442 96 PCR-Kopf 1 Stück
16562442 Kombikopf 1 Stück
16572442 96 DW-Kopf 1 Stück
16582442 24-Kombikopf 1 Stück
16592432 Heizblock 1 Stück
16502442 Heizblock 1 Stück
16512442 Heizblock 1 Stück
16522442 Heizblock 1 Stück
16532442 Heizblock 1 Stück
16542442 Heizblock 1 Stück
16572452 Plattenadapter 1 Stück
16582452 Plattenadapter 1 Stück
16592452 UV-Lampe (Ersatz) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 18466738 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 24075970
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
KingFisher Apex ist das anwenderfreundlichste und vielseitigste Tischgerät zur Probenvorbereitung im Labor für 24 und 96 Proben pro Durchgang. Konsistente Extraktion mit hohem Durchsatz von DNA, RNA, Proteinen und Zellen mit einer umfangreichen Auswahl an validierten Anwendungsprotokollen
KingFisher Apex ist ein flexibles System für verschiedene Arten von Probenverarbeitungsanforderungen, das eine äußerst vielseitige, automatisierte Magnetpartikelverarbeitung für DNA/RNA, Protein und Zellaufreinigung aus praktisch jeder Quelle bietet. Durch die Verwendung der revolutionären Separationstechnologie mit Magnetpartikeln ermöglicht das System eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Qualität.
  • User-friendly high throughput sample purification system for automating DNA/RNA, protein and cell purification
  • Provides versatile and high-speed purification with reproducible results
  • Easy to use interface with touch screen empowering the user to control all details of the application and purification process
  • BindIx PC Software for added convenience
  • Extensive selection of validated protocols for different type of applications
  • Cloud library for quick protocol retrieval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Heizblock
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA/RNA, protein and cell purification
Zur Verwendung mit (Geräte) KingFisher Apex
Menge Jeweils