Learn More
VACUUBRAND™ KF mit Schlauchnippel DN 16/DN 19
Artikelnummer. 10757451 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Material:
Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10757451
Marke: VACUUBRAND™ 20662531
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zur Verwendung mit Für 19mm Schlauch-ID
Material Aluminium
Menge 1 Each
Größe KF DN 16 mm
Typ Kurze PAGE-Gele