Learn More
VACUUBRAND™ KF DN 40 mm-Kleinflansch aus Aluminium mit Schlauchnippel
Artikelnummer. 10222941 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für 25mm Schlauch-ID
Für 40mm Schlauch-ID
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
10222941 Für 40mm Schlauch-ID 1 Stück
10557801 Für 25mm Schlauch-ID 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10222941
Marke: VACUUBRAND™ 20662535
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Dimensions A: 50 mm
  • Dimension B: 37 mm
  • Dimensions C: 41 mm
  • Inner diameter connection hose: 40 mm 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Für 40mm Schlauch-ID
Material Aluminium
Menge Je 1
Größe KF DN 40 mm
Typ Kurze PAGE-Gele