Learn More
VACUUBRAND™ KF DN 40 mm-Kleinflansch aus Aluminium mit Schlauchnippel
Artikelnummer. 10557801 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für 25mm Schlauch-ID
Für 40mm Schlauch-ID
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10557801
Marke: VACUUBRAND™ 20662534
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Dimensions A: 50 mm
  • Dimension B: 23 mm
  • Dimensions C: 28 mm
  • Inner diameter connection hose: 25 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Für 25mm Schlauch-ID
Material Aluminium
Menge Je 1
Größe KF DN 40 mm
Typ Kurze PAGE-Gele