Learn More
Lonza™ KGM™ Gold-Keratinozyten-Wachstumsmedium BulletKit™
Artikelnummer. 10130685
Change view
Click to view available options
Format:
500 ml-Flasche, 0,5 ml bis 2,0 ml-Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format unitSize
10130685 500 ml-Flasche, 0,5 ml bis 2,0 ml-Fläschchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10130685 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. 192060
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eine neue robuste und vielseitige serumfreie Medienformulierung für NHEK-Normal Human Epidermal Keratinocyte-Kulturen hoher und niedriger Dichte.
  • Entwickelt zur Unterstützung von klonalem Wachstum und Keratinozytenproliferation zu hoher Dichte.
  • Unterstützt überragendes Wachstum und überragende Morphologie von Keratinozyten.
  • Die Qualitätskontrolle erfordert, dass Keratinozyten strenge morphologische Kriterien erfüllen, die das minimale Vorhandensein vergrößerter und vakuolisierter Zellen festlegen, wodurch Folgendes ermöglicht wird Lonza Keratinozyten, die der Forscher verwenden soll für ≥ 15 Populationsverdopplungen.
  • 1 x KBMGold™ Basalmedium (00192151), 500 ml
  • 1 x KGM™ Gold™ SingleQuots™ Ergänzungspackung (00192152) mit folgendem Inhalt:
    1 x Durchstechflasche mit natürlicher Kappe und Hydrocortison, 0,50 ml
    1 x Durchstechflasche mit natürlichem Verschluss und Transferrin, 0,50 ml
    1 x Braunglasfläschchen mit Epinephrin, 0,25 ml
    1 x Durchstechflasche mit rotem Verschluss und GA-1000, 0,50 ml
    1 x Durchstechflasche mit orangefarbenem Verschluss und BPE, 2,00 ml
    1 x Durchstechflasche mit grünem Verschluss und hEGF, 0,50 ml
    1 x Durchstechflasche mit lila Verschluss und Insulin, 0,50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Keratinozytenzellen
Format 500 ml-Flasche, 0,5 ml bis 2,0 ml-Fläschchen
Inhalt und Lagerung KBM Gold Basal Medium, KGM Gold SingleQuots Ergänzungspackung
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • KGM Gold SingleQuots
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Gentamicinsulfate