Learn More
Lonza™ KGM™ Gold-Keratinozyten-Wachstumsmedium SingleQuots™ Nahrungsergänzungsmittel und Wachstumsfaktoren
Artikelnummer. 11615090
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,5 bis 2,0 ml Durchstechflaschen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11615090 0,5 bis 2,0 ml Durchstechflaschen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11615090 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. 192152
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Separat erhältliches Supplement- und Wachstumsfaktor-Set für NHEK-Normale humane epidermale Keratinozyten-Kulturen mit hoher und niedriger Dichte.
  • Supplement- und Wachstumsfaktor-Set separat von Basalmedien erhältlich.
  • Kann mit 1 Flasche 192060 (Basalmedium) verwendet werden.
  • Entwickelt zur Unterstützung von klonalem Wachstum und Keratinozytenproliferation zu hoher Dichte.
  • Unterstützt überragendes Wachstum und überragende Morphologie von Keratinozyten.
  • 1 x KBM™ Gold™ Basalmedium (00192151), 500 ml
  • 1 x KGM™ Gold™ SingleQuots™ Ergänzungspackung (00192152) mit folgendem Inhalt:
    1 x Durchstechflasche mit natürlicher Kappe und Hydrocortison, 0,50 ml
    1 x Durchstechflasche mit natürlichem Verschluss und Transferrin, 0,50 ml
    1 x Braunglasfläschchen mit Epinephrin, 0,25 ml
    1 x Durchstechflasche mit rotem Verschluss und GA-1000, 0,50 ml
    1 x Durchstechflasche mit orangefarbenem Verschluss und BPE, 2,00 ml
    1 x Durchstechflasche mit grünem Verschluss und hEGF, 0,50 ml
    1 x Durchstechflasche mit lila Verschluss und Insulin, 0,50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) NHEK Normale humane epidermale Keratinozyten-Kulturen mit hoher und niedriger Dichte
Menge 0,5 bis 2,0 ml Durchstechflaschen